Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violeta de tetrazolio, +98 % Código de producto.: 11498616
Thermo Scientific Chemicals Violeta de tetrazolio, +98 %
Código de producto. 11498616
25 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11498616
Marca: Thermo Scientific Chemicals A16008.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1719-71-7
Fórmula molecular C23H17ClN4
Peso molecular (g/mol) 384.867
Número MDL MFCD00011875
Clave InChI RONADMZTCCPLEF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrazolium violet, violet tetrazolium, tetrazolium purple, tv, 2,5-diphenyl-3 1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-alpha-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2-naphthalen-1-yl-3,5-diphenyltetrazol-2-ium chloride, 2h-tetrazolium, 3-1-naphthyl-2,5-diphenyl-, chloride, tetrazolium violet atMostrar másMostrar menos
PubChem CID 74395
ChEBI CHEBI:75193
Nombre IUPAC 2-naftalen-1-il-3,5-difeniltetrazol-2-io; cloruro
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN([N+](=N2)C3=CC=CC4=CC=CC=C43)C5=CC=CC=C5.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrazolium Violet
Punto de fusión 247°C to 249°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.87
Porcentaje de pureza ≥98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteG07Q02 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Número de lote10111995 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Número de lote10187551 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Número de loteC3564B Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Número de loteW12F014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Violeta de tetrazolio, +98 % >