Descripción
- Posee resistencia general y una excelente resistencia al calor, lo que lo hace ideal para su uso en impresoras láser y fotocopiadoras
- Generación de partículas muy baja
- Niveles de iones muy bajos
- Alto grado de opacidad
- Bordes cortados con precisión
- Beneficios del envasado en salas limpias
- Capacidad de copiado excepcional
- Compatible con impresora láser y fotocopiadora
- Reproducciones claras
- Se puede esterilizar en autoclave para su uso en ambientes estériles
- Fotocopiadora, inyección de tinta e impresión láser
- Impresión offset
- Manuales para salas limpias, instrucciones de trabajo, toma de notas y transferencia de datos
- Portadores codificados con colores
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Dimensiones (L x An) | 210 x 297 mm |
| Cantidad | 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja |