Learn More
Texwipe™ Toallitas TexTra™
Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
25 x 60 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Estas toallitas de una sola capa tienen la capacidad de retención de líquido de las toallitas de dos capas
- TexTra™ combina esta alta absorbencia con una gran resistencia a la abrasión
- Se puede esterilizar en autoclave para su uso en ambientes estériles o asépticos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO Clase 3 - 8, Clase 1 - 100.000, Grado A - D de la UE |
| Dimensiones (L x An) | 25 x 60 cm |
| Esterilidad | Estéril |