Learn More
Texwipe™ Toallitas de borde sellado Alpha™ 10
Para aplicaciones de ISO Clase 3 a 4
172.00€ - 1565.00€
Especificaciones
Material | Poliéster |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
Bordes | Sellado |
Para utilizar con (aplicación) | Toallitas ideales para su uso en múltiples entornos |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Tipo de producto | Solución de saturación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Tipo de producto | Solución de saturación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15604987
|
Texwipe™
TX3280 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | Toallitas prehumedecidas AlphaSat™ 10 | 70% de alcohol isopropílico, WFI al 30% |
930.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15614987
|
Texwipe™
TX3285 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | Toallitas prehumedecidas AlphaSat™ 10 | Alcohol isopropílico al 70% |
1565.00€
paquete de 400 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11585355
|
Texwipe™
TX1012 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | Toallitas secas Alpha™ 10 | Toallita seca |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
- Procesadas Vectra™ purificación e inspección de fabricación continua y manos libres
- Construcción de doble tejido sin bloqueo de poliéster de un 100 % de filamento continuo
- Limpiador de borde sellado patentado para fibras y partículas liberables más bajas
- Equilibrio óptimo de eficacia de barrido, resistencia a la abrasión y sorbencia
- Limpiador ideal para su uso en múltiples entornos
- Trazabilidad lote a lote
Order Info
Available dry or sterile and presaturated with isopropanol. Basis weight: 130g/m2. Sterile wipers 19-130-2061 packed 50 wipers/ flatpack, 5 flatpacks /case; 19-165-653 packed 20 wipers per flexpack, 20 flexpacks/case.
Specifications
Poliéster | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 | |
Sellado | |
Toallitas ideales para su uso en múltiples entornos |