Learn More
Texwipe™ Herramienta de limpieza para aisladores AlphaMop™
Excelente para la limpieza de aisladores, campanas de flujo laminar, cabinas de bioseguridad y cajas de guantes
Marca: Texwipe™ TX7101
189.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.04120kg
Includes: Dos mangos (45,72 y 60,96 cm [18 y 24 pulg] de largo), una almohadilla de espuma de poliéster y seis fundas para mopa de poliéster TechniCloth™. La mopa con mango telescópico incluye seis fundas para mopa de poliéster.
Descripción
- Mopa de perfil bajo con esquinas redondeadas y recambio giratorio para alcanzar zonas de difícil acceso
- Hecha de plástico Celcon™ esterilizable en autoclave
- La almohadilla de espuma reemplazable garantiza que la cubierta de la mopa se ajuste a las superficies que se limpian
Especificaciones
Fregona | |
Esterilizable en autoclave | |
Plástico |