Learn More
Texwipe™ Hisopos de espuma estériles CleanFoam
Hisopos de espuma estériles Texwipe CleanFoam, longitud:127 mm (5 pulg), 132,2 mm, ancho del cabezal:19,82 mm (0,78 pulg), 19,7 mm, tipo de mango:polipropileno, poliuretano; aplicaciones recomendadas:Seguridad
51.54€ - 995.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Hisopo |
---|---|
Material | Poliuretano |
Tipo de mango | Polipropileno |
Tipo de adhesivo | Enlace térmico completo |
Material del mango | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Anchura de la cabeza (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Anchura de la cabeza (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15951457
|
Texwipe™
STX712A |
5,02 in | 0,51 in | N/A | ||||||
17268879
|
Texwipe™
STX712A |
5,02 in | 0,51 in |
565.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16223481
|
Texwipe™
STX708A |
5 in | 0,78 in | N/A | ||||||
17248879
|
Texwipe™
STX708A |
5 in | 0,78 in |
995.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Hisopos de espuma estériles Texwipe CleanFoam, longitud:127 mm (5 pulg), 132,2 mm, ancho del cabezal:19,82 mm (0,78 pulg), 19,7 mm, tipo de mango:polipropileno, poliuretano; aplicaciones recomendadas:Seguridad
Especificaciones
Hisopo | |
Polipropileno | |
Polipropileno |
Poliuretano | |
Enlace térmico completo | |
Poliuretano |