Learn More
Texwipe™ Hisopos de serie de poliéster Alpha™
El cabezal elástico y de poliéster lavado en sala limpia proporciona un fondo neutro para la muestra obtenida debido a sus elevados niveles de higiene. Los hisopos Texwipe™ Alpha™ son muy recomendados para el muestreo de superficies y el trabajo de valoración de limpieza.
Marca: Texwipe™ TX761
47.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
El cabezal elástico y de poliéster lavado en sala limpia proporciona un fondo neutro para la muestra obtenida debido a sus elevados niveles de higiene.Los hisopos Texwipe™ Alpha™ son muy recomendados para el muestreo de superficies y el trabajo de valoración de limpieza.
Dos capas de puntas de poliéster AlphaLite™ lavadas en sala limpia y selladas térmicamente en asas de polipropileno.
- Los materiales ultralimpios del cabezal se han moldeado con precisión para que cada hisopo se construya según tolerancias exactas
- Sin adhesivos contaminantes
- Resistencia superior a una amplia gama de productos químicos y disolventes
- Liberación ultrabaja de iones, partículas y NVR
- Recomendados para validación de limpieza
- Excelentes propiedades de capacidad de absorción y de liberación
- Amplia gama de configuraciones de punta y asa
- Construidos con los materiales más limpios disponibles y fabricados en una sala limpia mediante procesos y equipos innovadores
- Proceso automatizado de gran precisión que garantiza un rendimiento, dimensiones y capacidad de limpieza uniformes El envase sin silicona Bag-Within-A-Bag™ consta de una bolsa exterior sellada térmicamente y resistente a los disolventes que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos Cada bolsa exterior se ha codificado por lote de manera individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Especificaciones
™ Hisopo alfa con mango largo | |
6,39 in | |
Verde claro | |
3,2mm | |
145,5mm | |
2,8 mm | |
3,5mm | |
Térmica | |
Poliéster tejido Alpha™ |
Paleta de cabezal flexible, empuñadura larga | |
Limpieza puntual de precisión de ranuras, guías, ranuras y otros espacios pequeños, aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en un entorno limpio crítico, utilización de disolventes (como IPA) | |
Hisopo | |
162,3mm | |
Poliéster | |
16,8mm | |
6,8mm | |
Polipropileno |