Learn More
Texwipe™ Hisopos de serie de poliéster Alpha™
Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
69,5mm
70mm
70,3mm
127,5mm
162,3mm
Estilo de punta:
Amplio
Empuñadura con muescas
Los tubos
Rígida
Tipo de mango:
Compacto
Con muescas, largo, con agarre fácil
Largo
Largo y con agarre fácil
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 2500
paquete de 500
Descripción
El cabezal elástico y de poliéster lavado en sala limpia proporciona un fondo neutro para la muestra obtenida debido a sus elevados niveles de higiene.Los hisopos Texwipe™ Alpha™ son muy recomendados para el muestreo de superficies y el trabajo de valoración de limpieza.
Dos capas de puntas de poliéster AlphaLite™ lavadas en sala limpia y selladas térmicamente en asas de polipropileno.
- Los materiales ultralimpios del cabezal se han moldeado con precisión para que cada hisopo se construya según tolerancias exactas
- Sin adhesivos contaminantes
- Resistencia superior a una amplia gama de productos químicos y disolventes
- Liberación ultrabaja de iones, partículas y NVR
- Recomendados para validación de limpieza
- Excelentes propiedades de capacidad de absorción y de liberación
- Amplia gama de configuraciones de punta y asa
- Construidos con los materiales más limpios disponibles y fabricados en una sala limpia mediante procesos y equipos innovadores
- Proceso automatizado de gran precisión que garantiza un rendimiento, dimensiones y capacidad de limpieza uniformes El envase sin silicona Bag-Within-A-Bag™ consta de una bolsa exterior sellada térmicamente y resistente a los disolventes que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos Cada bolsa exterior se ha codificado por lote de manera individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza puntual de precisión de ranuras, guías, ranuras y otros espacios pequeños, aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en un entorno limpio crítico, utilización de disolventes (como IPA) |
| Color del asa | Verde claro |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Diámetro del mango (métrico) | 3mm |
| Longitud (métrico) | 70,3mm |
| Longitud del mango (métrico) | 58,3mm |
| Material | Poliéster |
| Tamaño | Small |
| Grosor (métrico) | 3,6 mm |
| Tipo de mango | Compacto |
| Mostrar más |