Learn More
Texwipe™ Hisopos CleanTip™: Serie Absorbond™
Código de producto. p-2861513 Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Diámetro de la punta (métrico):
3,2mm
6,6mm
Longitud del mango (métrico):
59,9mm
145,2mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 2500
Código de producto. 13133743
Marca: Texwipe™ TX759B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sin adhesivos contaminantes
Perfecto para aplicaciones sensibles a la abrasión que requieren residuos muy bajos, como limpiar superficies ópticas con revestimiento sensible.
  • Cabezales de poliéster de doble capa, hidroentrelazados y filamento continuo, moldeados térmicamente en asas de polipropileno sin adhesivos
  • Los materiales ultralimpios del cabezal se han moldeado con precisión para que cada hisopo se construya según tolerancias exactas
  • Los filamentos largos reducen el riesgo de liberación de fibra; el hidroentrelazamiento reduce los residuos no volátiles a un nivel muy bajo
  • Los cabezales están moldeados por calor en asas de polipropileno y bordes del perímetro sellados por calor para evitar la liberación de la fibra
  • Excelente resistencia química; se puede utilizar con una amplia gama de disolventes
  • Construidos con los materiales más limpios disponibles y fabricados en una sala limpia mediante procesos y equipos innovadores
  • El proceso automatizado de alta precisión garantiza un rendimiento, un tamaño y una limpieza uniformes
  • El envase sin silicona Bag-Within-A-Bag™ consiste en una bolsa exterior resistente a los disolventes, sellada térmicamente, que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos
  • Cada bolsa exterior está codificada por lotes de forma individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Especificaciones
Estructura Paleta de cabezal flexible, empuñadura compacta
Diámetro del mango (imperial) 0,08 in
Longitud (imperial) 2,36 in
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de superficies delicadas como conjuntos ópticos, uso de disolventes (como IPA), limpieza de ranuras, pistas, ranuras y otros espacios pequeños
Color del asa Verde claro
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 2mm
Longitud (métrico) 60mm
Longitud del mango (imperial) 2,36 in
Longitud del mango (métrico) 59,9mm
Grosor (métrico) 1,4mm
Longitud de la punta (imperial) 0,39 in
Longitud de la punta (métrico) 9,9 mm
Anchura de la punta (métrico) 1,97cm
Anchura de la punta 0,13 in
Diámetro de la punta (métrico) 3,2mm
Diámetro de la punta (imperial) 0,12 in
Tipo de adhesivo Térmica
Material del mango Polipropileno
Material de la punta Poliéster hidroentrelazado Absorbond™