Learn More
Texwipe™ Hisopos CleanTip™: Serie CleanFoam™
Excelente capacidad de absorción
94.70€ - 132.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en un entorno limpio crítico, limpieza de áreas rebajadas, eliminación de exceso de materiales, residuos, limpieza de superficies y juntas intersectantes |
---|---|
Color del asa | Verde claro |
Tipo de producto | Hisopo |
Material | CleanFoam |
Tipo de adhesivo | Térmica |
Código de producto | Marca | Estructura | Longitud (imperial) | Tamaño | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estructura | Longitud (imperial) | Tamaño | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15722426
|
Texwipe™
TX741B |
Punta de cabezal flexible, empuñadura compacta | 2,65 in | Pequeño | 3mm |
94.70€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15732426
|
Texwipe™
TX742B |
Cabezal rígido, empuñadura compacta | 2,795 in | Pequeño | 3,5mm |
94.70€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15712426
|
Texwipe™
TX740B |
Paleta de cabezal flexible, empuñadura larga | 6,41 in | Medio | 5mm |
132.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15838304
|
Texwipe™
TX752B |
Punta de precisión, bordes laterales, asa compacta | 2,756 in | Medio | 3,4mm |
132.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15762426
|
Texwipe™
TX757B |
Paleta de cabezal flexible, empuñadura compacta | 2,744 in | Micro | 2,6mm |
94.70€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15752426
|
Texwipe™
TX751B |
Punta de precisión, mango compacto | 2,63 in | Pequeño | 3,5mm |
102.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Excelente capacidad de absorción
Cabezales CleanFoam lavados fabricados con espuma de poliuretano de celda abierta con 100 poros por pulgada para una excelente capacidad y amortiguación.
- Hisopos de espuma más limpios disponibles con una capacidad de disolvente y captura de contaminación superiores
- Procesado por disolvente para niveles muy bajos de residuos no volátiles y de generación de partículas
- Buena resistencia química—puede utilizarse con disolventes como alcohol isopropílico y con aplicación de lubricantes y otros líquidos
- Cabezales soldados térmicamente en mangos de polipropileno, sin adherencias contaminantes y fabricados con los materiales más limpios disponibles
- El proceso automatizado de alta precisión garantiza un rendimiento, un tamaño y una limpieza uniformes
- El envase sin silicona Bag-Within-A-Bag™ consiste en una bolsa exterior resistente a los disolventes, sellada térmicamente, que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos
- Cada bolsa exterior está codificada por lotes de forma individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Especificaciones
Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en un entorno limpio crítico, limpieza de áreas rebajadas, eliminación de exceso de materiales, residuos, limpieza de superficies y juntas intersectantes | |
Hisopo | |
Térmica | |
Espuma de poliuretano CleanFoam™ de 100 ppi |
Verde claro | |
CleanFoam | |
Polipropileno |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Texwipe™ Hisopos CleanTip™: Serie CleanFoam™