Learn More
Texwipe™ Hisopos CleanTip™: Serie de gran absorción
Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Diámetro de la punta (métrico):
7mm
11,6mm
13,5mm
Longitud del mango (métrico):
126mm
127mm
135mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2500
paquete de 500
Descripción
Serie de gran absorción
Hisopos de gran absorción para aplicaciones industriales como la limpieza con disolventes como IPA, la aplicación de lubricantes y otros líquidos y la eliminación de materiales excedentes.
- Hisopo de algodón disponible con o sin funda de espuma de poliuretano de celda abierta
- La cubierta de espuma suave y no abrasiva protege contra la liberación de fibra
- Asas largas fabricadas en madera dura para garantizar fuerza y rigidez
- Construidos con los materiales más limpios disponibles y fabricados en una sala limpia mediante procesos y equipos innovadores
- El proceso automatizado de alta precisión garantiza un rendimiento, un tamaño y una limpieza uniformes
- El envase sin silicona Bag-Within-A-Bag™ consiste en una bolsa exterior resistente a los disolventes, sellada térmicamente, que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos
- Cada bolsa exterior está codificada por lotes de forma individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Estructura | Cabezal de espuma acoplado mecánicamente al núcleo del hisopo de algodón, asa de madera larga |
| Diámetro del mango (imperial) | 0,098 in |
| Longitud (imperial) | 6,063 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo medioambiental, aplicación de lubricantes y ungüentos, eliminación de lubricantes y ungüentos, limpieza con disolventes como IPA o Acetona |
| Color del asa | Marrón |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Diámetro del mango (métrico) | 2,5mm |
| Longitud (métrico) | 154mm |
| Longitud del mango (imperial) | 4,961 in |
| Longitud del mango (métrico) | 126mm |
| Mostrar más |