Learn More
Texwipe™ Hisopos CleanTip™: Serie Transplex™/ESD
Código de producto. p-2861588 Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Estilo de punta:
Paleta flexible
Puntiagudo
Diámetro de la punta (métrico):
3,5mm
4mm
6,8mm
Longitud del mango (métrico):
3mm
78,5mm
80,5mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. 15742426
Marca: Texwipe™ TX750E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Control de ESD sin contaminar la carga de carbono o metal
Muy adecuado para aplicaciones con dispositivos sensibles a ESD que requieren una limpieza de baja contaminación, como el conjunto de unidad de disco rígido resistente a imanes, la fabricación de dispositivos médicos electrónicos y la limpieza y reparación de placas.
  • Disipe de forma segura las cargas eléctricas en menos de dos segundos cuando se utiliza con disolventes como IPA
  • Asa fabricada con una revolucionaria aleación de plástico que disipa de forma segura las cargas eléctricas sin contaminar los aditivos
  • No confíe en la humedad atmosférica
  • No contienen silicona, carbono, metales o antiestáticos iónicos florecientes
  • La selección de sustratos del cabezal incluye CleanFoam™ de bajos residuos o poliéster Alpha™ lavado
  • Construidos con los materiales más limpios disponibles y fabricados en una sala limpia mediante procesos y equipos innovadores
  • El proceso automatizado de alta precisión garantiza un rendimiento, un tamaño y una limpieza uniformes
  • El envase sin silicona Bag-Within-A-Bag™ consiste en una bolsa exterior resistente a los disolventes, sellada térmicamente, que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos
  • Cada bolsa exterior está codificada por lotes de forma individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Especificaciones
Estructura Punta de precisión, mango compacto
Diámetro del mango (imperial) 0,118 in
Longitud (imperial) 3,484 in
Para utilizar con (aplicación) Muy adecuado para aplicaciones con dispositivos sensibles a ESD que requieren una limpieza de baja contaminación, como el conjunto de unidad de disco rígido resistente a imanes, la fabricación de dispositivos médicos electrónicos y la limpieza y reparación de placas
Color del asa Translúcido
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 3mm
Longitud (métrico) 88,5mm
Longitud del mango (imperial) 3,09 in
Longitud del mango (métrico) 78,5mm
Grosor (métrico) 3,5mm
Longitud de la punta (imperial) 3,484 in
Tipo de mango Compact
Longitud de la punta (métrico) 88,5mm
Anchura de la punta (métrico) 0,7 cm
Anchura de la punta 1 in
Diámetro de la punta (métrico) 3,5mm
Diámetro de la punta (imperial) 0,138 in
Tipo de adhesivo Térmica
Material del mango Aleación de plástico
Estilo de punta Puntiagudo
Material de la punta Espuma de poliuretano CleanFoam™ de 100 ppi