Learn More
Texwipe™ Direct Thermal Cleanroom Labels
Designed for critical environments where direct thermal printing is used
Marca:  Texwipe™ TX532D
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15501255
  • 1140.00€ / 4 rollos
Fecha estimada de envío: 11-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Polipropileno de baja salida de gases fabricado con lixiviables ultrabajos y partículas bajas
  • Sensible a la presión con envío rápido
  • Disponible con dos niveles de adhesivo diferentes que proporcionan una adhesión permanente sin dejar residuos
  • Probado para partículas superficiales, limpias y con doble envase
Especificaciones
Especificaciones
Acrílico
Polipropileno
1000/paquete
7,62 x 5 cm
De -29 a 60 °C
Etiqueta
Diseñadas para entornos difíciles en los que se utiliza la impresión térmica directa
3 x 2 pulg
De -20 a 140 °F
3,3 mil