Learn More
Texwipe™ Etiquetas térmicas directas para salas limpias
Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Tamaño (imperial):
1,5 x 1,5 pulg
3 x 2 pulg
4 x 2 pulg
Tamaño de la unidad:
4 rollos
Descripción
- Polipropileno de baja salida de gases fabricado con lixiviables ultrabajos y partículas bajas
- Sensible a la presión con envío rápido
- Disponible con dos niveles de adhesivo diferentes que proporcionan una adhesión permanente sin dejar residuos
- Probado para partículas superficiales, limpias y con doble envase
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñadas para entornos difíciles en los que se utiliza la impresión térmica directa |
| Cantidad | 1000/paquete |
| Tamaño (imperial) | 4 x 2 pulg |
| Tamaño (métrico) | 10,1 x 5 cm |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De -20 a 140 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -29 a 60 °C |
| Grosor (imperial) | 3,3 mil |