Learn More
Texwipe™ Alfombrillas para el control de la contaminación IdealMat™, 30 capas
Colocación directa sobre el suelo
Marca: Texwipe™ AMA364681B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Colocación directa sobre el suelo
- El revestimiento adhesivo homogéneo de cada capa captura las partículas del tránsito de los pies y de las ruedas de los equipos.
- El agente antimicrobiano del recubrimiento reduce la posibilidad de propagación de gérmenes y bacterias en el área controlada.
Especificaciones
46 x 36 pulg. | |
30 capas | |
Azul |
Título del producto
Texwipe™ Alfombrillas para el control de la contaminación IdealMat™, 30 capas > Película transparente con fondo azul; 30 capas; 91,4 x 117 cm (36 x 46 pulg.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido