Learn More
Texwipe™ Alfombrillas para el control de la contaminación IdealMat™, 60 capas
Código de producto. p-3557333 Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Dimensiones (L x An):
45 x 25 pulg.
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 11575315
Marca: Texwipe™ AMA254582W
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Colocación directa sobre el suelo
Puede elegir entre alfombrillas de 30 o de 60 capas.
  • El revestimiento adhesivo homogéneo de cada capa captura las partículas del tránsito de los pies y de las ruedas de los equipos.
  • El agente antimicrobiano del recubrimiento reduce la posibilidad de propagación de gérmenes y bacterias en el área controlada.
Specifications
Dimensiones (L x An) 45 x 25 pulg.
Cantidad 60 capas
Color Blanco
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.