Learn More
Texwipe™ Toallitas de polipropileno presaturadas Polysat™
Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
27,9 x 17,7 cm (11 x 7 in)
28 x 23 cm (11 x 9 in)
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad de embalaje:
1000/caja
1200/cajas
480/paq.
800/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1200
paquete de 200
paquete de 480
Description
- Construido a partir de un sustrato de polipropileno meltblown suave al 100 %
- Presaturado con solución de alcohol isopropílico al 70 %/30 % de agua desionizada
- Baja generación de partículas y bajos niveles de extractores de disolventes
Order Info
Embalaje práctico en un FlexPack™ resellable o a granel en una bolsa fácil de transportar y de cerrar.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Toallitas pre-humedecidas PolySat™ |
| Longitud (imperial) | 11 in |
| Longitud (métrico) | 27,9 cm |
| Anchura (imperial) | 11 in |
| Anchura (métrico) | 22,8 cm |
| Material | Polipropileno |
| Peso base | 35 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
| Dimensiones (L x An) | 28 x 23 cm (11 x 9 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñadas para equipos de limpieza y otras superficies ambientales durante y siguiendo el flujo de producción, adecuado para limpiar el exterior del equipo de producción en entornos controlados |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H228-Sólido inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P405-Guardar bajo llave.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contém: isopropyl alcohol
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction