Learn More
Texwipe™ Toallitas de polipropileno presaturadas Polysat™
Código de producto. 15702406 Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
27,9 x 17,7 cm (11 x 7 in)
28 x 23 cm (11 x 9 in)
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad de embalaje:
1000/caja
1200/cajas
480/paq.
800/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1200
paquete de 200
paquete de 480
Código de producto. 15702406
Marca: Texwipe™ TX3213
Para aplicaciones de ISO Clase 6 a 7
  • Construido a partir de un sustrato de polipropileno meltblown suave al 100 %
  • Presaturado con solución de alcohol isopropílico al 70 %/30 % de agua desionizada
  • Baja generación de partículas y bajos niveles de extractores de disolventes
Información de órdenes
Embalaje práctico en un FlexPack™ resellable o a granel en una bolsa fácil de transportar y de cerrar.
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas pre-humedecidas PolySat™
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 27,9 cm
Anchura (imperial) 11 in
Anchura (métrico) 22,8 cm
Material Polipropileno
Peso base 35
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Dimensiones (L x An) 28 x 23 cm (11 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Diseñadas para equipos de limpieza y otras superficies ambientales durante y siguiendo el flujo de producción, adecuado para limpiar el exterior del equipo de producción en entornos controlados
Cantidad de embalaje 1000/caja
Solución de saturación 70% de alcohol isopropílico, 30% de agua desionizada
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol