Learn More
Texwipe™ Toallitas de polipropileno presaturadas Polysat™
Código de producto. p-210448 Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
27,9 x 17,7 cm (11 x 7 in)
28 x 23 cm (11 x 9 in)
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad de embalaje:
1000/caja
1200/cajas
480/paq.
800/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1200
paquete de 200
paquete de 480
Código de producto. 15694977
Marca: Texwipe™ TX3216
Para aplicaciones de ISO Clase 6 a 7
  • Construido a partir de un sustrato de polipropileno meltblown suave al 100 %
  • Presaturado con solución de alcohol isopropílico al 70 %/30 % de agua desionizada
  • Baja generación de partículas y bajos niveles de extractores de disolventes
Información de órdenes
Embalaje práctico en un FlexPack™ resellable o a granel en una bolsa fácil de transportar y de cerrar.
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas pre-humedecidas PolySat™
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 27,9 cm
Anchura (imperial) 11 in
Anchura (métrico) 22,8 cm
Material Polipropileno
Peso base 35
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Dimensiones (L x An) 28 x 23 cm (11 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Diseñadas para equipos de limpieza y otras superficies ambientales durante y siguiendo el flujo de producción, adecuado para limpiar el exterior del equipo de producción en entornos controlados
Cantidad de embalaje 480/paq.
Solución de saturación 70% de alcohol isopropílico, 30% de agua desionizada
Esterilidad Estéril
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H228-Sólido inflamable.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: isopropanol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis