Learn More
Texwipe™ Etiqueta con indicador químico de esterilización por vapor
Código de producto. 15655179 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
4 rollos
Código de producto. Color unitSize
15655179 Azul 4 rollos
1 options
Código de producto. 15655179
Marca: Texwipe™ TX522A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El material de etiqueta exclusivo de Texwipe evita que se eliminen datos grabados mediante el proceso de esterilización por vapor. Nuestro adhesivo permite eliminar la etiqueta después del proceso de autoclave y volver a aplicarla a un formulario de seguimiento mantener los registros de manera permanente.
  • Diseño y formato adecuados para el registro de datos y el seguimiento de muestras
  • El indicador de tinta indica la finalización de autoclave
  • Desprendible de superficies de vidrio, metal y bolsas de esterilización
  • Sin residuos
  • Especificaciones
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Tipo de adhesivo Acrílico
    Color Azul
    Formato Etiqueta
    Material Teslin
    Print Technology láser
    Tipo de producto Indicador de esterilización preimpreso, autoclave
    Esterilidad No estéril
    Para utilizar con (aplicación) Para el indicador de productos químicos
    Vida útil 2 años
    Cantidad 500/Paq.
    Tamaño (imperial) 2 x 2 pulg
    Tamaño (métrico) 5,08 x 5,08 cm
    Dimensions (LxW) 2 x 2 pulg.
    Longitud (imperial) 2 x 2 pulg.
    Anchura (imperial) 5 cm
    Anchura (métrico) 5 cm