Learn More
Texwipe™ Hisopos de algodón estériles
Hecho en 100 % algodón de calidad USP
595.00€ - 779.00€
Especificaciones
Longitud (imperial) 6,1 in
Longitud (métrico) 155mm
Longitud del mango (imperial) 5,3 in
Longitud del mango (métrico) 137mm
Material Algodón de grado USP
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Tipo de mango Anchura de la cabeza (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Tipo de mango Anchura de la cabeza (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15823886
Ver documentos Detalles de la promoción
Texwipe™
STX705P
Hisopo de algodón estéril con mango de poliestireno Poliestireno 6mm
779.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 18-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17435353
Ver documentos Detalles de la promoción
Texwipe™
STX705W
Sterile Cotton Swab with Wood Handle Wooden 6.4mm
595.00€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Adherida a un eje de madera o poliestireno mediante adhesivo de base acuosa
  • Los procesos automatizados de alta precisión se utilizan para hacer hisopos con tolerancias rigurosas y uniformes
  • Hisopos envasados individualmente y fáciles de abrir para garantizar la esterilidad
  • Irradiado con rayos gamma hasta el nivel de garantía de esterilidad de 10-6 de acuerdo con ANSI/AAMI/ISO11137
  • Los hisopos preesterilizados eliminan el reenvasado, la documentación y la validación de
  • hisopos esterilizados en autoclave
  • Código de lote y fecha de caducidad marcados en cada paquete
  • Incluye código de barras para el control de inventario
  • Certificados de irradiación y cumplimiento adjuntos
  • Envase etiquetado para uso global
Aplicaciones:
Muestreo diagnóstico, monitorización ambiental y limpieza con disolventes como IPA
Especificaciones
Especificaciones
6,1 in
5,3 in
Algodón de grado USP
155mm
137mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Texwipe™ Hisopos de algodón estériles