Learn More
Texwipe™ Toallitas esterilizadas TechniSat™ presaturadas
Para aplicaciones de ISO Clase 6
540.00€ - 805.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Paños presaturadas |
---|---|
Longitud (imperial) | 11 in |
Longitud (métrico) | 28 cm |
Anchura (imperial) | 11 in |
Anchura (métrico) | 23 cm |
Includes: Certificates of Irradiation, Compliance and Analysis.
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15712406
|
Texwipe™
TX3217 |
20 paños/paq., 24 Paq./Cs., 480 Toallitas Total/Caja. |
540.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15641907
|
Texwipe™
TX3214 |
50 toallitas/paq., 20 paq./caja, 1000 paños en total/caja |
805.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Para aplicaciones de ISO Clase 6
- Limpiador de poliéster/celulosa hidroentrelazado sin aglutinante presaturado con 70 % de alcohol isopropílico de grado USP, 30 % de agua desionizada, filtrado a través de un filtro de 0,2μm
- Sometido a radiación gamma hasta nivel de garantía de esterilidad 10-6 de acuerdo con la Association for Advancement of Medical Instrumentation
- Niveles bajos de extraíbles de disolventes y de generación de partículas
Información de órdenes
Lot and expiration date clearly marked on each package. Packaging options: Case of 24 Flexpacks (50 wipers per Flexpack) or Flexpack of 20 wipers.
Compliance
Gamma-irradiated to a 10-6 SAL in accordance with the Association for the Advancement of Medical Instrumentation guidelines.
Especificaciones
Paños presaturadas | |
28 cm | |
23 cm | |
27,9 x 22,8 cm (11 x 9 in) | |
70% de alcohol isopropílico, 30% de agua desionizada |
11 in | |
11 in | |
Poliéster Celulosa | |
Diseñado para la limpieza y el pulido de equipos y superficies ambientales durante y después del flujo de producción | |
Estéril |