Learn More
Texwipe™ Toallitas secas estériles SterileWipe™
Código de producto. 15654977 Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 15654977
Marca: Texwipe™ TX3211
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Certificados de procesamiento y conformidad
Para salas blancas asépticas
Desarrollado específicamente para el máximo control de la contaminación por partículas en entornos estériles.
SterileWipe LP
  • Tejido de poliéster de un 100 % de filamento continuo
  • La construcción de doble tejido sin bloqueo garantiza la máxima resistencia a la abrasión y valores bajos de partículas
  • El patrón de tejido único también proporciona mayor área de superficie para mayor sorbencia y mayor eficiencia de barrido
  • Suave y no abrasivo; ideal para limpiar superficies sensibles
  • Peso base: 155g/m2
SterileWipe LP 10
  • Limpiador de borde sellado con construcción de doble tejido interlock de poliéster de un 100 % de filamento continuo
  • Los cuatro bordes están sellados térmicamente para evitar la liberación de fibras y partículas
  • Diseñado para su uso en una sala limpia ISO clase 4 para asegurarse de que las partículas y los niveles extraíbles sean ultrabajos
  • Ideal para limpiar y controlar el peso base: 135g/m2
SterileWipe HS II
  • La mezcla de 55 % de celulosa y 45 % de poliéster combina la absorbencia de fibra natural con la fuerza de la fibra sintética
  • Ideal para aplicaciones en las que la contaminación bacteriológica, las partículas y los extraíbles son preocupaciones
  • Adecuado para su uso en entornos asépticos de las industrias farmacéutica, de dispositivos médicos y biomédica
  • Peso base: 67g/m2
Información de órdenes
LP: 10 toallitas/bolsa interior, 10 bolsas interiores/bolsa exterior, cinco bolsas exteriores/caja en bolsas a prueba de disolventes. los códigos de lote y las fechas de caducidad están claramente marcados en cada paquete. LP 10, HS II y AS 10: 20 toallitas/bolsa interior, cinco bolsas interiores/bolsa exterior, cinco bolsas exteriores/caja en bolsas a prueba de disolventes. los códigos de lote y las fechas de caducidad están claramente marcados en cada paquete.
Compliance
Todos los limpiadores esterilizados por radiación gamma hasta un nivel de garantía de esterilidad 10-6 de acuerdo con las directrices de la Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas SterileWipe™ LP
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,9 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,9 cm
Material Poliéster
Peso base 155
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Descripción AlphaWipe™ Dry Cleanroom Wipers
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Para salas blancas asépticas
Esterilidad Estéril