Learn More
Texwipe™ Toallitas de limpieza TechniCloth™ II Blended
Para aplicaciones de ISO Clase 6 y 7
50.10€ - 69.25€
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas secas TechniCloth™ II
Material Poliéster Celulosa
Peso base 67
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Para utilizar con (aplicación) Diseñados para entornos críticos donde la baja generación de partículas y la alta absorbencia son consideraciones primordiales, excelente para su uso en instalaciones para circuitos integrados, placas de circuitos impresos y fabricación de componentes electrónicos
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
11575365
Ver documentos Detalles de la promoción
Texwipe™
TX1109
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
69.25€
paquete de 300
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11595365
Ver documentos Detalles de la promoción
Texwipe™
TX1118
46 x 46 cm (18 x 18 in)
50.10€
paquete de 75
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11585365
Ver documentos Detalles de la promoción
Texwipe™
TX1112
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
69.25€
paquete de 150
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hecho de una mezcla hidroentangulada de 55 % celulosa y 45 % poliéster y tratado con un acabado de partículas ultrabajas (ULP) propiedad de ITW Texwipe
  • Reduce significativamente la generación de partículas
  • Acabado ULP formulado para resistir la extracción en disolventes de uso común
Información de órdenes
Peso base: 68g/m2.
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas secas TechniCloth™ II
67
Diseñados para entornos críticos donde la baja generación de partículas y la alta absorbencia son consideraciones primordiales, excelente para su uso en instalaciones para circuitos integrados, placas de circuitos impresos y fabricación de componentes electrónicos
Poliéster Celulosa
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Texwipe™ Toallitas de limpieza TechniCloth™ II Blended