Learn More
Texwipe™ Toallitas secas no tejidas TechniCloth™, clase ISO 6/7
Para aplicaciones de ISO Clase 6 y 7
Marca:  Texwipe™ TX604
440.80 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15624987
  • 464.00€ / paquete de 12000
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Para aplicaciones ISO clase 6 y 7
Toallitas no tejidas multiuso y económicas fabricadas con una mezcla de 55 % de celulosa y 45 % de poliéster: combinan la absorbencia de la fibra natural con la limpieza y resistencia de la fibra sintética.
  • El proceso de hidroentramado utiliza chorros de agua para mezclar las fibras, por lo que se elimina la necesidad de emplear aglutinantes químicos
  • Proporcionan una excelente fuerza bidireccional y niveles de extraíbles de disolventes muy bajos
  • Ofrecen una excelente resistencia tanto húmedas como secas, compatibilidad con disolventes y resistencia a ácidos
  • No arañan ni raspan los componentes de precisión delicados
Información de órdenes
Disponible como toallitas secas o en un CleanPak™ presaturado con alcohol isopropílico al 70 %. Peso base: 67g/m2.
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas secas TechniCloth™
10,2 cm
10,16 cm
Esterilizable en autoclave
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Diseñado para limpieza de uso general donde la economía y la limpieza son de máxima importancia, ideal para aplicaciones en las que la alta absorbencia y el bajo nivel de sustancias extraíbles son consideraciones primordiales
4 in
4 in
Poliéster Celulosa
69
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Texwipe™ Toallitas secas no tejidas TechniCloth™, clase ISO 6/7 > 10 x 10 cm (4 x 4 pulg)