Learn More
Texwipe™ Toallitas presaturadas no tejidas TechniCloth™
Código de producto. p-4908397 Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20,32 x 15,24 cm (8 x 6 in)
28 x 23 cm (11 x 9 in)
Cantidad de embalaje:
100/paq.
50/paq.
70/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 70
Código de producto. 11565405
Marca: Texwipe™ TX1065
Para aplicaciones de ISO Clase 6 y 7
  • Presaturadas
  • Toallitas no tejidas multiuso y económicas fabricadas con una mezcla de 55 % de celulosa y 45 % de poliéster: combinan la absorbencia de la fibra natural con la limpieza y resistencia de la fibra sintética
  • El proceso de hidroentramado utiliza chorros de agua para mezclar las fibras, por lo que se elimina la necesidad de emplear aglutinantes químicos
  • Proporcionan una excelente fuerza bidireccional y niveles de extraíbles de disolventes muy bajos
  • Ofrecen una excelente resistencia tanto húmedas como secas, compatibilidad con disolventes y resistencia a ácidos
  • No arañan ni raspan los componentes de precisión delicados
Información de órdenes
Disponible como toallitas secas o en un CleanPak™ presaturado con alcohol isopropílico al 70 %. Peso base: 67g/m2.
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas pre-humedecidas TechniSat™
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 27,9 cm
Anchura (imperial) 11 in
Anchura (métrico) 22,9 cm
Material Poliéster Celulosa
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 69
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Dimensiones (L x An) 28 x 23 cm (11 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Diseñadas para limpiar el exterior de los equipos de producción y laboratorio, ideal para limpiar superficies de salas blancas ambientales durante y siguiendo el flujo de producción
Cantidad de embalaje 50/paq.
Solución de saturación Alcohol isopropílico al 70%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isopropyl alcohol