Learn More
Texwipe™ Portapapeles TexWrite™
Superficie de escritura portátil ideal para su uso en entornos críticos
Marca: Texwipe™ TX5835
560.50 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Construcción de polipropileno resistente a la corrosión y a los productos químicos
- Sin bordes afilados que puedan dañar los guantes o las prendas
- La parte posterior rígida permite su uso mientras se está de pie
- Adecuado para usar con papel de 21,59 x 27,94 cm (8,5 × 11 pulg)
- Sujeta de forma segura hasta 50 hojas de papel para salas limpias
- Envasado para salas limpias
Especificaciones
Polipropileno, plástico | |
Papel de 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pulg) o A4 | |
Portapapeles para salas limpias |
Título del producto
Texwipe™ Portapapeles TexWrite™ > Portapapeles; para usar con papel de 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pulg) o A4
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido