Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo TFT-80.-45,6
Lleve a cabo diversas aplicaciones con el versátil rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ TFT-45.6, que incluye una amplia variedad de funciones.
Marca: Thermo Scientific™ 11637
27135.00 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24069" para aplicar la oferta.
Descripción
Lleve a cabo una gran variedad de aplicaciones con el versátil rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ TFT-45.6 TFT, que incluye una amplia variedad de funciones.
Compatible con:
Ultracentrífuga de suelo de la serie Thermo Scientific Sorvall WX
Recomendada para:
Flotación de lipoproteínas en suero, aislamiento de múltiples muestras de ADN y virus.
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo TFT-45.6 | |
Rotor de ángulo fijo | |
238 859 x g (fila exterior); 204 252 x g (fila interior) | |
105,6 mm exterior/90,3 mm interior | |
44,1 Fila exterior/49,6 Fila interior | |
13 mm | |
Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ | |
205.383 x g (exterior); 170.755 x g (interior) |
Titanio | |
40 x 6 mL | |
45.000 rpm | |
76,0 mm exterior/60,7 mm interior | |
66 mm | |
24,3 lb (10,9 kg) | |
20° | |
171.906 x g (exterior); 137.299 x g (interior) |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Promoción exclusiva en equipos e instrumentos
Aproveche nuestra oferta por tiempo limitado de equipos e instrumentos de alta calidad para mejorar sus capacidades de investigación y laboratorio.Promo Code: 24069Expires: 2025-06-30
Days
90Hours
11Minutes
0Seconds
55