Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo TFT-80.-80,4
Aumente el procesamiento de muestras con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ TFT-80.4 de 10 x 4,4 ml con capacidad para 10 puestos.
Marca: Thermo Scientific™ 54356
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Aumente el procesamiento de muestras con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ TFT-80.4 10 x 4,4 ml con capacidad para 10 puestos.
Recomendada para:
Aislamiento de proteínas, virus y ADN.
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo TFT-80.4 | |
Rotor de ángulo fijo | |
468.246 x g | |
65,5 mm | |
25,8 | |
11 mm | |
Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ | |
356.010 x g |
Titanio | |
10 x 4,4 mL | |
80.000 rpm | |
34,1 mm | |
60 mm | |
7,7 lb (3,5 kg) | |
25° | |
243.774 x g |