missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ TGM1 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH34699 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID de gen (Entrez) | 7051 |
Peso molecular | 115.5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16186595
|
Abnova™
H00007051-P01.10ug |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16196595
|
Abnova™
H00007051-P01.25ug |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH34699 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
115.5 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TGM1 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
7051 | |
TGM1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MMDGPRSDVGRWGGNPLQPPTTPSPEPEPEPDGRSRRGGGRSFWARCCGCCSCRNAADDDWGPEPSDSRGRGSSSGTRRPGSRGSDSRRPVSRGSGVNAAGDGTIREGMLVVNGVDLLSSRSDQNRREHHTDEYEYDELIVRRGQPFHMLLLLSRTYESSDRITLELLIGNNPEVGKGTHVIIPVGKGGSGGWKAQVVKASGQNLNLRVHTSPNAIIGKFQFTVRTQSDAGEFQLPFDPRNEIYILFNPWCPEDIVYVDHEDWRQEYVLNESGRIYYGTEAQIGERTWNYGQFDHGVLDACLYILDRRGMPYGGRGDPVNVSRVISAMVNSLDDNGVLIGNWSGDYSRGTNPSAWVGSVEILLSYLRTGYSVPYGQCWVFAGVTTTVLRCLGLATRTVTNFNSAHDTDTSLTMDIYFDENMKPLEHLNHDSVWNFHVWNDCWMKRPDLPSGFDGWQVVDATPQETSSGIFCCGPCSVESIKNGLVYMKYDTPFIFAEVNSDKVYWQRQDDGSFKIVYVEEKAIGTLIVTKAISSNMREDITYLYKHPEGSDAERKAVETAAAHGSKPNVYANRGSAEDVAMQVEAQDAVMGQDLMVSVMLINHSSSRRTVKLHLYLSVTFYTGVSGTIFKETKKEVELAPGASDRVTMPVAYKEYRPHLVDQGAMLLNVSGHVKESGQVLAKQHTFRLRTPDLSLTLLGAAVVGQECEVQIVFKNPLPVTLTNVVFRLEGSGLQRPKILNVGDIGGNETVTLRQSFVPVRPGPRQLIASLDSPQLSQVHGVIQVDVAPAPGDGGFFSDAGGDSHLGETIPMASRGGA | |
ICR2/KTG/LI/LI1/TGASE/TGK | |
TGM1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |