Learn More
Tocris Bioscience™ TH 10785
OGG1 activator
266.73€ - 1058.29€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Cyclohexyl-2-cyclopropyl-4-quinazolinamine |
---|---|
CAS | 1002801-51-5 |
Objetivo | Glycosylase Activators |
Fórmula molecular | C17H21N3 |
Pureza | 0.98 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18746956
|
Tocris Bioscience™
7778/10 |
10 mg |
266.73€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18797406
|
Tocris Bioscience™
7778/50 |
50 mg |
1058.29€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
TH 10785 is an 8-oxo guanine DNA glycosylase 1 (OGG1) activator. It binds in the active site of OGG1 and increases its recruitment to oxidative DNA damage and its repair.Especificaciones
N-Cyclohexyl-2-cyclopropyl-4-quinazolinamine | |
Glycosylase Activators | |
0.98 |
1002801-51-5 | |
C17H21N3 |