Learn More
Thermo Scientific™ TH-641 rotor basculante, cucharón
Código de producto. 12161690 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
6 x 13,2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12161690
Marca: Thermo Scientific™ 54295
Procese las muestras de manera eficaz con el rotor basculante TH-641.
Procese las muestras de manera eficaz con el paquete de rotor de cestillo basculante Thermo Scientific™ TH-641.
Información para pedidos:
Pedir por separado la herramienta de sellado de ultracrimp/clearcrimp (03920), la sustitución del calibre de engarce (03919), los tapones y tapones adicionales (03045), la herramienta de extracción de tubos (12826), las gradillas de tubos (dos) (03726). Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Ultracentrífuga de suelo de la serie Thermo Scientific Sorvall WX
Recomendada para:
Aislamiento zonal de ARN y partículas subcelulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción TH-641 rotor basculante, cucharón
Material Titanio
Tipo Rotor basculante
Capacidad 6 x 13,2 mL
RCF máx. 287.660 x g
Vel. máx 41.000 rpm
Radio (métrico) 153,2 mm
Radio mín. (métrico) 71,9 mm
Factor K 114
Longitud máx. del tubo 89 mm
Diámetro máx. del tubo 14 mm
Peso neto 12,3 lb (5,6 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo 90°
Promedio RCF 211.333 x g
RCF mín. 135.005 x g