Learn More
Teofilina, 99+ %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 GR
Código de producto. 10712481
Marca: Thermo Scientific Acros 250310050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58-55-9 | C7H8N4O2 | 180.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-55-9
Fórmula molecular C7H8N4O2
Peso molecular (g/mol) 180.17
Número MDL MFCD00079619
Clave InChI ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur
PubChem CID 2153
ChEBI CHEBI:28177
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theophylline
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 270.0°C to 274.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 9436
Información de solubilidad Solubility in water: 8.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkaline solutions, slightly soluble in ethanol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Theophylline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Theophylline