Descripción
- Los guantes se secan más rápido que el algodón para eliminar eficazmente la humedad de la piel
- Las fibras especiales de núcleo hueco proporcionan una barrera de lintoculación de la terma entre la piel y el entorno circundante
- Construcción con tecnología de punto automático para un uso más largo y cómodo
- El diseño sin costuras elimina cualquier posible molestia o irritación de la piel
- Aislamiento térmico para la protección contra temperaturas frías
- Ambidiestros para que se adapte a cualquiera de las dos manos
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría III |
| Chlorinated | No |
| Estructura | Knit |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | Azul |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Thermolite™ |
| Tipo de producto | Cold-resistant Gloves |
| Mostrar más |