Learn More
Julabo™ Líquidos de baños térmicos
Click to view available options
Color:
Amarillo claro
Marrón claro
Transparente
Cantidad:
5 l
10 l
Modelo:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Intervalo de temperatura:
De -20 °C a +180 °C
De -30 °C a +80 °C
De -50 °C a +105 °C
De -80 °C a +55 °C
De 0 °C a 220 °C
De 20 °C a 250 °C
De 4 a 170 °C
De 40 a 170 °C
De 50 °C a 350 °C
Packungsgröße:
10 PCS
10 litros
5 PCS
5 litros
paquete de 5
Beschreibung
- Para sistemas cerrados como Presto o Forte
- Tiene amplias escalas de temperatura
- Viscosidad baja
- Alta estabilidad
- Buena conductividad térmica
- Olor mínimo
- Tendencia baja a la corrosión
- Baja toxicidad
- Larga vida útil
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Amarillo claro |
| Para utilizar con (equipo) | Circuladores con refrigeración |
| Intervalo de temperatura | De -30 °C a +80 °C |
| Tipo | Líquido de baño térmico |
| Tipo de liberación de fluidos | Baño térmico |
| Incluye | Grifo de drenaje |
| Modelo | Thermal G |
| Cantidad | 10 l |
| Viscosidad | 4,07mm2/s en 20 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- THERMAL G
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur