Learn More
Thermo Scientific™ Mezcladores y bloques térmicos
Obtenga flexibilidad con este mezclador vertical con velocidad variable y control de temperatura para una variedad de aplicaciones.
Marca: Thermo Scientific™ 13687718
2460.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Obtenga control de temperatura y velocidad variable con el mezclador térmico Thermo Scientific™, que incluye una selección de bloques para microtubos y microplacas.
- Su capacidad de calentamiento y enfriamiento es perfecta para gran variedad de aplicaciones
- Tamaño compacto y funcionamiento silencioso
- Cómodos paquetes que incluyen un mezclador térmico con un bloque
- Ofrece tiempos rápidos de calentamiento y enfriamiento y alcanza con rapidez la velocidad de mezclado especificada
- Rango de control de temperatura: De 15 °C por debajo de la temperatura ambiente a 100 °C
- Rango de control de temperatura: +4°C a 100°C
- Velocidad de agitación: de 250 a 1400 rpm
- Estabilidad de la temperatura: ±0,1 °C
- Mezclado uniforme en todo el bloque del termoagitador
- Excelente uniformidad en todo el bloque
- Temporizador digital con alarma sonora: de 1 minuto a 96 horas
- Función de calibración de temperatura: compensa las diferencias en el comportamiento térmico de distintos tubos y muestras
- Elija entre 5 bloques intercambiables
- La pantalla LCD indica el tiempo de funcionamiento establecido y real, la velocidad de mezcla y la temperatura
- Las funciones de calentamiento/enfriamiento y mezclado pueden utilizarse por separado
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
2 mm | |
De 120 a 240 V | |
60 W | |
EE. UU., UE, RU | |
8,07 in | |
5,11 in | |
9,05 in | |
4 kg | |
LCD | |
De 1 minuto a 96 h (incrementos de 1 min) |
De 250 a 1400 r. p. m. | |
De 4 °C a 100 °C | |
2,0 ml | |
130 x 230 x 205 mm | |
205 mm | |
130 mm | |
230 mm | |
Mezclador con bloque de 24 microtubos de 2 ml | |
|
|
2 años |