Learn More
Thermo Scientific™ Mezcladores y bloques térmicos
Obtenga flexibilidad con este mezclador vertical con velocidad variable y control de temperatura para una variedad de aplicaciones.
Marca:  Thermo Scientific™ 13687720
2460.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15653027
  • 3406.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Obtenga control de temperatura y velocidad variable con el mezclador térmico Thermo Scientific™, que incluye una selección de bloques para microtubos y microplacas.
  • Su capacidad de calentamiento y enfriamiento es perfecta para gran variedad de aplicaciones
  • Tamaño compacto y funcionamiento silencioso
  • Cómodos paquetes que incluyen un mezclador térmico con un bloque
Características del mezclador
  • Ofrece tiempos rápidos de calentamiento y enfriamiento y alcanza con rapidez la velocidad de mezclado especificada
  • Rango de control de temperatura: De 15 °C por debajo de la temperatura ambiente a 100 °C
  • Rango de control de temperatura: +4°C a 100°C
  • Velocidad de agitación: de 250 a 1400 rpm
  • Estabilidad de la temperatura: ±0,1 °C
  • Mezclado uniforme en todo el bloque del termoagitador
  • Excelente uniformidad en todo el bloque
  • Temporizador digital con alarma sonora: de 1 minuto a 96 horas
  • Función de calibración de temperatura: compensa las diferencias en el comportamiento térmico de distintos tubos y muestras
  • Elija entre 5 bloques intercambiables
  • La pantalla LCD indica el tiempo de funcionamiento establecido y real, la velocidad de mezcla y la temperatura
  • Las funciones de calentamiento/enfriamiento y mezclado pueden  utilizarse por separado
Servicio Técnico
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2 mm
120/240 V
60 W
Enchufe EE. UU./UE/UK
8,07 in
5,11 in
9,05 in
4 kg
LCD
De 1 minuto a 96 h (incrementos de 1 min)
De 250 rpm a 1400 rpm
De 4 °C a 100 °C
0,5 ml, 1,5 ml
130 x 230 x 205 mm
205 mm
130 mm
230 mm
Mezclador con bloque de 20 microtubos de 0,5 ml y 12 microtubos de 1,5 ml
  • Análisis genético
  • Extracción de ADN y ARN
  • Preparación de muestras
  • Estudios bioquímicos de procesos y reacciones enzimáticas
  • Extracción de metabolitos a partir de material celular
  • Incubación
  • Agitación
  • Digestión
  • Muestras/estándares para el mapeo de péptidos
2 años