Learn More
Cole-Parmer™ Protector de superficies de placa térmica
Keep your benchtop safe from hot labware with this Glass Ceramic Benchtop Heat Protector.
Marca:  Cole-Parmer™ 00222IZ
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11817242
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Plate has corner feet to prevent heat contact with benchtop.
  • Glass ceramic surface resists stains and is easy to clean.
  • Temperature range is from -392°F to +1200°F (-236°C to +649°C).
Especificaciones
Especificaciones
Placa térmica
300mm
1/Paq.
300mm
300 x 300mm