Descripción
- Impresión automática de los resultados
- Conexión sencilla y directa a través de USB
- Compacto y ligero
- Orientación sencilla del papel
- Compatible con el biofotómetro D30 y la línea de productos BioSpectrometer
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Biofotómetro D30 y la línea de productos BioSpectrometer |
| Tipo | Impresora de puntos térmica |
| Descripción | Velocidad de impresión máxima: 90 mm/s, puntos/línea: 832, resolución: 8 puntos/mm |
| Incluye | Enchufe europeo |