Learn More
Invitrogen™ Thermal Printer for iBright Imaging Systems
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La impresora gráfica digital Sony UP-X898MD es una impresora térmica que admite la impresión directa desde sistemas de adquisición de imágenes iBright. Capaz de ofrecer impresiones en blanco y negro de alta calidad en menos de dos segundos, esta impresora compacta y de alta velocidad es plug-and-play y se conecta directamente a un sistema de adquisición de imágenes iBright a través de uno de los puertos USB disponibles. Imprima imágenes de alta calidad en cuestión de segundos sin necesidad de estar conectado a Internet. Las imágenes del puerto de vista iBright se imprimen tal como se muestran con el nivel de zoom actual y las anotaciones de análisis conservadas.
Las características de la impresora gráfica digital incluyen:
• Impresión de alta velocidad: imprime imágenes de 320 mm x 100 mm en aproximadamente dos segundos
• Diseño compacto que ahorra espacio (88 x 154 x 240 mm)
• Impresión de alta densidad de 325 ppp (1280 × 500 píxeles)
• 256 niveles de escala de grises
• Interfaz USB 2.0
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de adquisición de imágenes iBright |
| Resolución | DPI 325 |
| Dimensiones | 88 x 154 x 240 mm (3,46 x 6,06 x 9,45 pulg.) |
| Capacidad | Hasta 254 |
| Peso | 2,5 kg (5,5 lbs) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (aplicación) | Adquisición de imágenes de Western blot por quimioluminiscencia, adquisición de imágenes de geles de ADN, adquisición de imágenes de geles de proteínas |
| Línea de productos | iBright |
| Tipo de producto | Sistema de obtención de imágenes |
| Cantidad | 1 printer |