Learn More
Brady™ Etiquetas para marcado de cables y alambres
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Color blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Material | Paño de nailon |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Forma | Rectángulo |
| Tamaño (métrico) | 25,4 x 38,1 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +90 °C |
| Grosor (métrico) | 0,165 mm |
| Mostrar más |