Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica, B-427
Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica Brady™ están fabricadas de vinilo de autolaminado
Marca: Brady™ 062367
259.49 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21731" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Con reconocimiento UL | |
Thermal Transfer Printable Labels | |
Blanca, Translúcido | |
Rollo | |
Etiqueta imprimible por transferencia térmica | |
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica, IP300, IP600 e BBP81 | |
3000 | |
Ancho × Alto: 38.1 × 19.05 mm | |
0.004 pulg | |
22.23 mm | |
0,75 in | |
1,5 in | |
19.05 mm |
THT-135-427-3-AW | |
Acrílico | |
Mate | |
Vinilo, Autolaminado | |
Marcado de cables | |
1 | |
Rectángulo | |
De -70 °C a +70 °C | |
0.102 mm | |
19.05 x 38.10 mm | |
38.1 mm | |
38.1 mm |