Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica, B-427
Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica Brady™ están fabricadas de vinilo de autolaminado
Marca: Brady™ 030537
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Con reconocimiento UL | |
Thermal Transfer Printable Labels | |
Blanca, Translúcido | |
Rollo | |
Etiqueta imprimible por transferencia térmica | |
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica, IP300, IP600 e BBP81 | |
3500 | |
Ancho × Alto: 20.3 × 36.5 mm | |
0.004 pulg | |
25.07 mm | |
0,8 in | |
1.437 pulg | |
12.70 mm |
THT-63-427-3.5 | |
Acrílico | |
Mate | |
Vinilo, Autolaminado | |
Marcador de cables y alambres; etiquetado de paneles | |
1 | |
Rectángulo | |
De -70 °C a +70 °C | |
0.102 mm | |
36.50 x 20.32 mm | |
20.3 mm | |
36.5 mm |