Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica, B-427
Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica Brady™ están fabricadas de vinilo de autolaminado
Marca: Brady™ 062333
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Con reconocimiento UL | |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Blanco, Translúcido | |
Rollo | |
Etiqueta imprimible por transferencia térmica | |
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica, IP300, IP600 e BBP81 | |
2 | |
Rectángulo | |
De -70 °C a +70 °C | |
0,102 mm | |
25,40 x 25,40 mm | |
25,4 mm | |
25,4 mm |
THT-116-427-5 | |
Acrílico | |
Mate | |
Vinilo, Autolaminado | |
Identificación de laboratorio: frasco, tubo y vial | |
27,94 mm | |
5000/Paq. | |
25,4 x 25,4 mm | |
0,004 in | |
28,58 mm | |
1 in | |
1 in | |
9,53 mm |