Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica, B-430
Código de producto. p-7078084
Click to view available options
Tamaño (métrico):
50,8 x 25,4 mm (An x Al)
Ancho × Alto: 25.4 × 12.7 mm
Ancho × Alto: 76.2 mm × 191.44 m
Ancho × Alto: 76.2 × 50.8 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. 11874145
Marca: Brady™ 030188
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica Brady™ están fabricadas con poliéster transparente
  • Para su uso con impresoras por transferencia térmica
  • Fabricadas con material de poliéster translúcido y de alta adhesión BradyBondz™
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Homologado por UL; con aprobación CSA
Descripción Series de cinta recomendadas: R4400; R4900; R6000; R6200
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Transparente
Acabado Satinado
Formato Rollo
Material Poliéster (B-430)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta imprimible por transferencia térmica
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, identificación de componentes y equipos, identificación general e industrial, placas de clasificación
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas BBP™81; serie IP™; impresoras de la serie PR Plus
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
Modelo THT-17-430-3
N.° por paquete 3000 Label(s) / Roll
Cantidad 3000/Paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Tamaño (métrico) 50,8 x 25,4 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0,003 in
Grosor (métrico) 0,076 mm
Repetición vertical (métrico) 28,58 mm
Dimensions (LxW) 25,40 x 50,80 mm
Longitud (imperial) 1 in.
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50,8 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 50.80 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25,4 mm
Alternate Part Number THT-17-430-3