Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica, poliéster
Etiquetas de poliéster para impresoras de transferencia térmica.
Marca: Brady™ 030212
195.91 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21731" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Compatible con impresoras: BBP12; BBP11; BP1244; BP1344; BP2461; BP3481; BP6441; MVP200; MVP300; 300XPlusII; 360XPlusII; 600XPlusII; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; IP300; IP600; i7100; i5100
Especificaciones
Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) | |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Blanco | |
Compatible con IP™ | |
Congelador, autoclave, baño de maría (100 °C) | |
2 | |
Rectángulo | |
0,076 mm | |
38,10 mm |
THT-37-423-10 | |
Acrílico | |
Satinado | |
Poliéster | |
41,91 mm | |
10.000/paq. | |
De -70 °C a 110 °C | |
15,24 mm | |
12,70 mm |