Learn More
Ebro Electronic™ Sondas de cable de termopar
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10461331
Click to view available options
Longitud (métrico):
1 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10461331
Marca: Ebro Electronic™ 13410646
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sondas de hilo térmico para medir la temperatura del aire, del horno y de los gases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS Directive 2011/65/EU
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Thermal wire probes, measurement of air, oven and gas temperatures.
Altura (métrico) 20 mm
Tipo de inmersión Total o parcial
Longitud (métrico) 1 m
Material Plástico ABS
Modelo TPN 600
Tipo de sonda NiCrNi
Resolución 0,1 °C
Peso (métrico) 0.06 kg
Tipo de producto Sonda térmica
Temperatura máxima 400 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +400 °C
Para utilizar con (equipo) TFN 520
Exactitud DIN IEC 584, clase 2
Anchura (métrico) 150 mm