Learn More
Thermographic Measurements Thermax: Indicador de 4 niveles
Indicador irreversible del umbral de temperatura, para usar una única vez. Informa la temperatura máxima alcanzada.
Marca: Thermographic Measurements M04STHERGID01P1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Respuesta inmediata
- Registro permanente de la temperatura máxima alcanzada
- Resistente al aceite, al agua y al vapor
- Económico y fácil de usar
- Autoadhesivo
Especificaciones
ISO9001 | |
Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry | |
40 to 60% | |
Polyethylene Naphthalate Film | |
466°F | |
36°F | |
421°F to 466°F | |
Sí | |
±1%+1°C | |
Visual Indicator | |
°C and °F |
Single-use | |
23 mm | |
45 mm | |
Thermax 4 Level Temperature indicator Range I: 216°C to 241°C | |
241°C | |
2°C | |
216°C to 241°C | |
Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment | |
216, 224, 232, 241°C | |
45 mm |