Learn More
Thermo Scientific™ Contenedores de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo-Flask™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
1.9 L
2 L
4.5 L
Incluye:
Con asa de transporte, tapa de seguridad ventilada
Sin tapa ni asa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Maximice la retención de refrigerante con los ligeros recipientes de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo Scientific™ Thermo-Flask™, que contienen vasos internos de borosilicato y son perfectos para su uso diario como almacenamiento criogénico.
Acero inoxidable:
- Exterior de acero inoxidable duradero resistente a la corrosión
- Asa de transporte y tapa de seguridad ventilada (números de referencia 2122, 2123, 2124)
Boca ancha poco profunda:
- Ideal para uso como trampa de frío
- Práctico diseño en forma de cubeta, perfecto para uso en sobremesa con hielo triturado o hielo/alcohol seco
- Camisa de acero inoxidable y base acolchada para su utilización sin problemas durante años
- Sin tapa y asa (número de referencia 2129)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Contenedor de LN2 de sobremesa |
| Capacidad (métrico) | 4.5 L |
| Acabado exterior | Acero inoxidable |
| Modelo | Sobremesa |
| Incluye | Con asa de transporte, tapa de seguridad ventilada |
| Altura exterior (métrico) | 345 mm |
| Diámetro (métrico) | 182 mm |
| Diámetro del interior del cuello (métrico) | 150 mm |
| Peso con embalaje (métrico) | 4,5 kg |