Learn More
Thermo Scientific™ Contenedores de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo-Flask™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
1.9 L
2 L
4.5 L
Incluye:
Con asa de transporte, tapa de seguridad ventilada
Sin tapa ni asa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Maximice la retención de refrigerante con los ligeros recipientes de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo Scientific™ Thermo-Flask™, que contienen vasos internos de borosilicato y son perfectos para su uso diario como almacenamiento criogénico.
Acero inoxidable:
- Exterior de acero inoxidable duradero resistente a la corrosión
- Con asa de transporte y tapa de seguridad ventilada
Boca ancha poco profunda:
- Ideal para uso como trampa de frío
- Práctico diseño en forma de cubeta, perfecto para uso en sobremesa con hielo triturado o hielo/alcohol seco
- Camisa de acero inoxidable y base acolchada para su utilización sin problemas durante años
Boca ancha de plástico:
- Bajo coste, alta eficacia
- Exterior resistente de plástico absorbechoques con asa de transporte
- Tapa de cierre por empuje aislada y ventilada para evitar la acumulación de presión
Acero esmaltado:
- Almacenamiento seguro de gases licuados
- Base acolchada
- Los modelos 2118-2121 llevan tapas aislantes y asas de transporte plegables
- Ideal para uso como trampa de frío
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1.9 L |
| Acabado exterior | Acero inoxidable |
| Modelo | Sobremesa |
| Incluye | Sin tapa ni asa |
| Altura exterior (métrico) | 135 mm |
| Diámetro (métrico) | 186 mm |
| Diámetro del interior del cuello (métrico) | 155 mm |
| Peso con embalaje (métrico) | 4,5 kg |